Merck
Toutes les photos(9)
Key Documents
A6877
Sigma-Aldrich
Agarose
Medium EEO, for molecular biology
Synonyme(s) :
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105317
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
algae (marine)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Type
Type II
Forme
powder
Impuretés
≤10% moisture content
EEO
0.16-0.19
Température de transition
congealing temperature 34.5-37.5 °C (1.5% gel)
Résistance du gel
≥1000 g/cm2 (1.0% gel)
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Description générale
L′agarose est un polymère extrait de l′agar-agar ou des algues marines. Ce galactane linéaire purifié, formant un hydrocolloïde, est composé de copolymères avec des unités de D-galactose et de 3,6-anhydro-L-galactose alternées, connectées par des liaisons α-(1→3) et β-(1→4) glycosidiques. L′agarose est extrêmement biocompatible et présente diverses propriétés mécaniques et de diffusion.
Application
L′agarose a été utilisé :
  • dans l′électrophorèse sur gel
  • dans la préparation d′une solution d′agarose 2x utilisée avec du milieu MEM 2x enrichi, comme couche supérieure pour un essai sur plaque
  • dans un test d′immunodiffusion pour la paracoccidioidomycose
Remarque sur l'analyse
Nos agaroses ont les propriétés suivantes :
Teneur en sulfates : sert d'indicateur de pureté, le sulfate étant le principal groupement ionique présent.
Force du gel : équivaut à la force qu'il faut appliquer sur le gel pour le rompre.
Point de gélification : correspond à la température à laquelle une solution aqueuse d'agarose forme un gel en refroidissant. Les solutions d'agarose présentent une hystérésis lorsqu'elles passent de la forme liquide à la forme gélifiée, ce qui signifie que leur point de gélification n'est pas égal à leur température de fusion.
Électro-endosmose (EEO) : définit un mouvement de liquide à travers le gel. Les groupements anioniques d'un gel d'agarose sont fixés à la matrice et ne peuvent pas bouger, mais les contre-ions positifs dissociables peuvent migrer dans la matrice en direction de la cathode, créant ainsi une EEO. Comme le déplacement électrophorétique des biopolymères se fait généralement vers l'anode, l'EEO peut perturber les séparations en raison d'une convection interne.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Production of Paracoccidioides brasiliensis exoantigens for immunodiffusion tests.
De Camargo Z, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 26(10), 2147-2151 (1988)
A 16S rRNA-based DNA probe and PCR method specific for Listeria ivanovii
Wang R, et al.
FEMS Microbiology Letters, 106(1), 85-92 (1993)
Zhenkun Zhang et al.
Nature biotechnology, 39(1), 74-83 (2020-08-12)
A detailed understanding of the function of neural networks and how they are supported by a dynamic vascular system requires fast three-dimensional imaging in thick tissues. Here we present confocal light field microscopy, a method that enables fast volumetric imaging
Sheikh Md Rajiuddin et al.
Food and environmental virology, 12(4), 295-309 (2020-09-05)
The leading causes of foodborne viral disease outbreaks are human norovirus and hepatitis A virus (HAV). Their environmental persistence enables contamination of kitchen surfaces and crops often consumed raw, such as berries. Many decontamination procedures are inefficient and unsuitable for
A feline kidney cell line-based plaque assay for feline calicivirus, a surrogate for Norwalk virus
Bidawid S, et al.
Journal of Virological Methods, 107(2), 163-167 (2003)