471259
Methanesulfonyl chloride
≥99.7%
Synonyme(s) :
Methyl sulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.7%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/21 mmHg (lit.)
Densité
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Clé InChI
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter