Principaux documents
68302
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
1 L
101,00 €
2.5 L
181,00 €
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
101,00 €
2.5 L
181,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
101,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Adéquation
application tested
Description générale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Application
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Notes préparatoires
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable