Principaux documents
178268
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Synonyme(s) :
PAR monosodium salt hydrate
5 G
159,00 €
10 G
272,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
159,00 €
10 G
272,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
λmax
411 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
Clé InChI
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
Description générale
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Application
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)