Principaux documents
SFUKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Synonyme(s) :
SYBR, qPCR
1 ML
104,00 €
5 ML
447,00 €
10 ML
816,00 €
50 ML
2 540,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ML
104,00 €
5 ML
447,00 €
10 ML
816,00 €
50 ML
2 540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Durée de conservation
≤12 mo.
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Conditionnement
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4600)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4602)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4601)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4618)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
2 ×
Technique(s)
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Compatibilité
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
Méthode de détection
SYBR® Green
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les kits pour qPCR KAPA SYBR® FAST contiennent la première ADN polymérase créée par évolution dirigée pour mieux tolérer l'inhibition du colorant SYBR Green I.
Grâce une plus grande robustesse, une meilleure processivité et une plus grande rapidité, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST permettent d'obtenir une efficacité d'amplification élevée et reproductible, pour une meilleure précision de la quantification relative lors de l'analyse de l'expression génique. Conçus pour réaliser des PCR en temps réel optimales en conditions stringentes, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST offrent des performances bien supérieures, qu'il s'agisse du rapport signal sur bruit (fluorescence), du cycle de quantification (Cq), de la linéarité ou de la sensibilité.
Application
Le produit KAPA SYBR® FAST a été utilisé dans le cadre de :
  • L'expression génique
  • La validation de l'inactivation (knockdown) de gènes
  • La validation de puces à ADN
  • L'analyse ChIP
  • La détection de cibles en faible nombre
  • La quantification absolue de banques de NGS (séquençage de nouvelle génération)
  • La PCR quantitative en temps réel[1][2]
Caractéristiques et avantages
Quantification plus précise des variations de l′expression génique
  • Grande efficacité de réaction (entre 95 et 105 %) qui améliore l′exactitude et la reproductibilité.
  • Efficacité non biaisée sur une large gamme de taux de GC et de longueurs d′amplicon.
Détection plus répétable des cibles en faible nombre et difficiles à analyser
  • Amélioration des résultats de la capacité de traitement dans les premiers scores Cq.
  • Meilleure détection par fluorescence de divers composés cibles riches en AT et en GC.
  • Nouvelle enzyme résistant à l′inhibition de SYBR.
Réalisation d′analyses PCR en temps réel complètes en seulement 40 minutes
  • Réduction de 55 % du temps d'analyse avec le protocole à cycles rapides.
  • Maintien de bonnes performances lors du basculement des protocoles standard aux protocoles rapides.
Remarques :
  • Ce kit contient une enzyme modifiée, optimisée pour la qPCR associée à la chimie du colorant SYBR Green I.
  • Le mélange maître 2X contient un tampon exclusif. Combiné à la nouvelle enzyme, il permet d′améliorer l′efficacité de l′amplification des cibles aussi bien riches en GC qu′en AT.
  • Une dénaturation initiale de 20 secondes à 95 °C suffit pour activer l′enzyme. Il est recommandé d′appliquer une dénaturation initiale de 3 min pour les matrices complexes.
  • Pour un cycle en 3 étapes, prévoyez 20 secondes pour l′hybridation des amorces et 1 seconde pour l′allongement et l′acquisition de données à 72 °C.
  • Limitez le volume réactionnel à 25 μl maximum.
Qualité
Tous les composants de ce kit sont soumis à un contrôle qualité fonctionnel exigeant, ne présentent aucune activité endonucléase/exonucléase contaminante détectable et répondent à des critères stricts en matière de contamination par l'ADN.
Notes préparatoires
Veillez toujours à ce que les composants soient complètement décongelés et bien mélangés avant utilisation. Le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR® FAST (concentré 2 ×) peut ne pas se solidifier à la congélation, même lors d'un stockage à -20 °C.
Le colorant SYBR Green I contenu dans le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR FAST (concentré 2 ×) et les colorants ROX/fluorescéine (selon la configuration du kit) sont sensibles à la lumière. Une exposition prolongée à la lumière directe entraînera une perte de l'intensité du signal de fluorescence.
Le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR FAST (concentré 2 ×) supporte jusqu'à 30 cycles de congélation/décongélation. Veillez à conserver tous les réactifs à l'abri de la lumière et à -20 °C lorsque vous ne les utilisez pas. Lorsqu'ils sont dans l'obscurité, les réactifs sont stables pendant au moins une semaine à 4 °C et ils peuvent être conservés à cette température pour une utilisation à court terme, sous réserve qu'ils soient protégés de toute contamination par des microbes et/ou des nucléases.
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
  • ROX High Reference Dye (50X)
  • ROX Low Reference Dye (50X)
  • Stabilizers
Afficher tout (8)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Inhibitory effects of eugenol on RANKL-induced osteoclast formation via attenuation of NF-KB and MAPK pathways.
Deepak V, et al.
Connective tissue research, 56(3), 195-203 (2015)
Regulation of CYP11B1 and CYP11B2 steroidogenic genes by hypoxia-inducible miR-10b in H295R cells.
Nusrin S, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 344-351 (2014)
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.