Principaux documents
NADPH-RO
Roche
NADPH
powder, =97% (dry weight)
Synonyme(s) :
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate réduit tetrasodium salt hydrate, β-NADPH, 2′-NADPH hydrate, Coenzyme II réduite tetrasodium salt, Dihydronicotinamide-adénine-dinucléotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine-nucléotide réduit tetrasodium salt
100 MG
286,00 €
500 MG
1 210,00 €
1 G
1 830,00 €
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
286,00 €
500 MG
1 210,00 €
1 G
1 830,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
833.35 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Description
Tetrasodium salt
Essai
97% (dry weight)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 g (10621706001)
pkg of 100 mg (10107824001)
pkg of 500 mg (10621692001)
Fabricant/nom de marque
Roche
λmax
260 and 340 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Clé InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Catégories apparentées
Description générale
  • Coefficients d′absorption molaire : 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 à 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 à 340 nm
  • Pics d′absorbance : 260 nm et 340 nm
  • Poids moléculaire : NADPH-Na4 : Mr = 833,4 ; NADPH : Mr = 745,4
  • pH dans l′eau : 8,0 ± 1,0 (10 mg/ml)
Poudre amorphe conditionnée sous azote.
Application
Le NADPH-RO a été utilisé pour la détermination de l′activité thiorédoxine réductase.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Le NADPH est un donneur d'électron et un cofacteur de nombreuses enzymes d'oxydoréduction, dont l'oxyde nitrique synthase.
Qualité
  • Pureté : = 97 % de ß-NADPH-Na4 sur la base du poids sec (détermination enzymatique et absorbance à 340 nm), = 80 % (absorbance à 260 nm)
  • Solvants organiques : = 3 % (GC)
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : 2 à 8 °C
Une solution à 10 mg/ml dans du tampon de bicarbonate de sodium, à pH 9, contient au moins 95 % de NADPH après 4 semaines entre 2 et 8 °C.
Remarque sur l'analyse
Coefficients d′absorption molaire : 15,0 x 103 l x mol-1 x cm-1 à 260 nm, 6,3 x 103 l x mol-1 x cm-1 à 340 nm
Autres remarques
Conditionné en fonction du poids solide.
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takashi Iyanagi et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 528(1), 72-89 (2012-09-18)
NADPH-cytochrome P450 oxidoreductase (CYPOR) and nitric oxide synthase (NOS), two members of the diflavin oxidoreductase family, are multi-domain enzymes containing distinct FAD and FMN domains connected by a flexible hinge. FAD accepts a hydride ion from NADPH, and reduced FAD
Jonna Soerensen et al.
PloS one, 3(3), e1813-e1813 (2008-03-20)
The thioredoxin-dependent system is an essential regulator of cellular redox balance. Since oxidative stress has been linked with neurodegenerative disease, we studied the roles of thioredoxin reductases in brain using mice with nervous system (NS)-specific deletion of cytosolic (Txnrd1) and