Principaux documents
SFABIKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
Synonyme(s) :
qPCR
1 ML
104,00 €
5 ML
447,00 €
10 ML
816,00 €
50 ML
2 540,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ML
104,00 €
5 ML
447,00 €
10 ML
816,00 €
50 ML
2 540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
Durée de conservation
≤12 mo.
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Conditionnement
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4603)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4605)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4604)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4617)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
2 ×
Technique(s)
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Compatibilité
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
Méthode de détection
SYBR® Green
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les kits pour qPCR KAPA SYBR® FAST contiennent la première ADN polymérase créée par évolution dirigée pour mieux tolérer l'inhibition du colorant SYBR Green I.
Grâce une plus grande robustesse, une meilleure processivité et une plus grande rapidité, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST permettent d'obtenir une efficacité d'amplification élevée et reproductible, pour une meilleure précision de la quantification relative lors de l'analyse de l'expression génique. Conçus pour réaliser des PCR en temps réel optimales en conditions stringentes, les kits pour qPCR KAPA SYBR FAST offrent des performances bien supérieures, qu'il s'agisse du rapport signal sur bruit (fluorescence), du cycle de quantification (Cq), de la linéarité ou de la sensibilité.
Application
Le kit de qPCR KAPA SYBR® FAST peut être utilisé dans le cadre de :
  • L'expression génique[1]
  • La validation de l′inactivation (knockdown) de gènes
  • La validation de puces à ADN
  • L′analyse ChIP
  • La détection de cibles en faible nombre
  • La quantification absolue de bibliothèques de NGS (séquençage de nouvelle génération)
  • La PCR en temps réel[2][3][4]
Caractéristiques et avantages
Quantification plus précise des variations de l'expression génique
  • Grande efficacité de réaction (95 % à 105 %), améliorant l'exactitude et la reproductibilité
  • Efficacité non biaisée sur une large gamme de taux de GC et de longueurs d'amplicon
Détection plus reproductible des cibles en faible nombre et des cibles difficiles à analyser
  • Meilleure processivité, pour des Cq plus précoces
  • Meilleure détection par fluorescence de divers composés cibles riches en AT et en GC
  • Nouvelle enzyme résistant à l'inhibition du colorant SYBR®
Réalisation d'analyses PCR en temps réel complètes en seulement 40 minutes
  • Réduction de 55 % du temps d'analyse avec le protocole à cycles rapides
  • Maintien de bonnes performances entre le protocole standard et le protocole rapide
Remarques :
  • Ce kit contient une enzyme modifiée, optimisée pour la qPCR, utilisant la chimie du colorant SYBR Green I.
  • Le mélange maître concentré 2 × contient un tampon développé en interne. Associé à la nouvelle enzyme, il permet d'améliorer l'efficacité d'amplification des cibles riches en GC et en AT.
  • Une dénaturation initiale de 20 secondes à 95 °C suffit à activer l'enzyme. Une dénaturation initiale de 3 minutes est recommandée pour les matrices complexes.
  • Pour un cyclage en 3 étapes, prévoir 20 secondes pour l'hybridation des amorces et 1 seconde pour l'élongation et l'acquisition des données à 72 °C.
  • Limiter les volumes réactionnels à 25 μl.
Qualité
Tous les constituants des kits sont soumis à un contrôle qualité fonctionnel exigeant, ne présentent aucune activité endonucléase/exonucléase contaminante et répondent à des critères stricts en matière de contamination par l'ADN.
Notes préparatoires
Veillez toujours à ce que les composants soient complètement décongelés et bien mélangés avant utilisation. Le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR® FAST (concentré 2 ×) peut ne pas se solidifier à la congélation, même lors d'un stockage à -20 °C.
Le colorant SYBR Green I contenu dans le mélange maître (concentré 2 ×) pour qPCR KAPA SYBR FAST ABI PRISM® et les colorants ROX/fluorescéine (selon la configuration du kit) sont sensibles à la lumière. Une exposition prolongée à la lumière directe entraînera une perte de l'intensité du signal de fluorescence.
Le mélange maître pour qPCR KAPA SYBR FAST (concentré 2 ×) supporte jusqu'à 30 cycles de congélation/décongélation. Veillez à conserver tous les réactifs à l'abri de la lumière et à -20 °C lorsque vous ne les utilisez pas. Lorsqu'ils sont dans l'obscurité, les réactifs sont stables pendant au moins une semaine à 4 °C et ils peuvent être conservés à cette température pour une utilisation à court terme, sous réserve qu'ils soient protégés de toute contamination par des microbes et/ou des nucléases.
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
MicroRNA-138 suppresses ovarian cancer cell invasion and metastasis by targeting SOX4 and HIF-1a
Yu-Ming Yeh
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 133(4), 867-878 (2013)
CD1d induction in solid tumor cells by histone deacetylase inhibitors through inhibition of HDAC1/2 and activation of Sp1.
Yang Pei-Ming, et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012)
Establishment of alternative culture method for spermatogonial stem cells using knockout serum replacement.
Aoshima K, et al.
PLoS ONE, 8(10), e77715-e77715 (2013)
SMN is required for the maintenance of embryonic stem cells and neuronal differentiation in mice.
Chang W F, et al.
Brain Structure &Amp; Function, 220(3), 1539-1553 (2015)
Pei-Ming Yang et al.
Epigenetics, 7(4), 390-399 (2012-03-16)
CD1d is a MHC class-like molecule that presents glycolipids to natural killer T (NKT) cells, then regulates innate and adaptive immunity. The regulation of CD1d gene expression in solid tumors is still largely unknown. Gene expression can be epigenetically regulated
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.