Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
R3875
Sigma-Aldrich
L-Rhamnose monohydrate
≥99%
Synonyme(s) :
6-Désoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O5 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Beilstein:
3912643
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
oranges
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
90 °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Description générale
Le L-rhamnose fait partie des polysaccharides formant la paroi cellulaire des plantes, le rhamnogalacturonane de type I et le rhamnogalacturonane. Il est également présent dans la paroi cellulaire des bactéries et constitue un déterminant antigénique majeur contribuant à sa pathogénicité. Le L-rhamnose ne peut pas être absorbé par l′homme mais est fermenté par la flore microbienne de l′intestin. La prise de L-rhamnose ralentit la vidange gastrique. Les immunogènes conjugués à un monosaccharide de L-rhamnose sont employés dans des immunothérapies anticancéreuses. La prise de L-rhamnose augmente le taux de propionate sérique.
Application
Le L-rhamnose monohydraté a été utilisé :
  • Dans un essai d′amélioration de biofilm sur S. pneumonia.
  • Comme boisson sucrée pour des personnes subissant un test de perméabilité de la barrière intestinale.
  • Pour obtenir une courbe étalon en chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
L-Rhamnose increases serum propionate in humans
Vogt JA, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 80(1), 89-94 (2004)
L-Rhamnose induction of Aspergillus alpha-L-rhamnosidase genes is glucose repressed via a CreA-independent mechanism acting at the level of inducer uptake
Tamayo-Ramos JA, et al.
Microbial cell factories, 11(1), 26-26 (2012)
Bacterial glycobiology: rhamnose-containing cell wall polysaccharides in Gram-positive bacteria
Mistou MY, et al.
FEMS Microbiology Reviews, 40(4), 464-479 (2016)
L-rhamnose antigen: a promising alternative to alpha-gal for cancer immunotherapies
Chen W, et al.
ACS Chemical Biology, 6(2), 185-191 (2010)
Effects of oral glutamine supplementation on exercise-induced gastrointestinal permeability and tight junction protein expression
Zuhl MN, et al.
Journal of Applied Physiology, 116(2), 183-191 (2013)