Principaux documents
WMEQ0DKT
Milli-Q
Kit de montage mural pour Milli-Q® EQ
Wall mounting kit for the HMI touchscreen of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems
Synonyme(s) :
Kit de montage mural pour écran IHM du système Milli-Q® EQ
WMEQ0DKT
243,00 €
243,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
WMEQ0DKT
243,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
243,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Description générale
Le kit de montage mural est un accessoire pour système d'eau qui comprend tous les éléments nécessaires à l'installation de l'écran tactile IHM des systèmes de purification d'eau des gammes Milli-Q® EQ 7. L'écran tactile peut être fixé au mur à une distance du système pouvant aller jusqu'à 3 m, ce qui permet d'économiser de la place dans le laboratoire.
Ce kit pour IHM optimise la souplesse d'installation du système. Si votre laboratoire évolue, la configuration du système peut s'adapter à votre laboratoire.
Caractéristiques et avantages
  • Facilité d'installation.
  • Permet de gagner de la place sur la paillasse.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany