Documents
ZEQ7C0NDC
Milli-Q
Conductivimètre de l'eau d'alimentation
For use with Milli-Q® EQ 7000 water purification systems, monitors the ionic quality of feed water
Synonyme(s) :
Conductivimètre de l'eau d'alimentation
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Measures the conductivity of water
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
Description générale
Le conductivimètre Eau d'alimentation est un accessoire d'installation qui déclenche une alarme si la teneur en ions de l'eau d'alimentation n'est pas conforme aux spécifications. Cela évite d'épuiser prématurément les cartouches de polissage IPAK Meta® et IPAK Quanta®.
Application
Le conductivimètre Eau d'alimentation est utilisé pour surveiller la qualité ionique de l'eau d'alimentation sur les systèmes de purification d'eau Milli-Q® EQ 7000.
Informations légales
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany