Principaux documents
TMRES
Millipore
mPAGE® TurboMix Resolving Solution 216ML
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Synonyme(s) :
Bis-Tris gel resolving solution, resolving gel solution
About This Item
Code UNSPSC :
41105319
Nomenclature NACRES :
NC.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
liquid
Ratio alimentaire
29:1
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
2-8°C
Description générale
mPAGE® TurboMix Resolving Solution is a 20% acrylamide buffer solution used to make bis-tris polyacrylamide gels. It can be diluted with DI water to make any gel percentage between 8% and 15%. After dilution, add APS and TEMED and then pour gels to the desired height.
Application
Premixed resolving gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels.
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)