Principaux documents
GCR2
Millipore
Système de coulage de gels mPAGE®
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Synonyme(s) :
gel casting frame
2 EACH
143,00 €
143,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Changer de vue
2 EACH
143,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NC.01
143,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Larg. × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Compatibilité
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
Description générale
Le système de coulage de gels mPAGE® offre une solution sans fuite pour couler à la main jusqu'à 2 mini gels de protéines. Les gels coulés
présentent des dimensions de 8 cm × 10 cm et une épaisseur de 1,0 mm, 0,75 mm ou 1,5 mm,
ainsi que des options à 10 ou 15 puits pour le chargement des échantillons. Le système de coulage de gels mPAGE® permet de
simplifier le coulage manuel des gels et d'éliminer toute fuite lors de la procédure de
coulage.
Composants
Le système de coulage de gels est disponible en tant que dispositif autonome. Il inclut les éléments suivants :
  • base pour système de coulage de gels mPAGE® (2)
  • Cadre pour système de coulage de gels mPAGE® (2)
  • Joints pour système de coulage de gels mPAGE® (2)
  • Libérateurs de gel mPAGE® (5)
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.
Protocoles
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Questions
  1. Can I use BioRad Mini-PROTEAN Short plates and Spacer plates together with mPAGE Gel caster (GCR2)? Thank you for the answer.
    1 answer
    1. Yes, the Bio-Rad plates are the same size as the MilliporeSigma gel caster plates.