LUXRGTKIT
MPAGE®® Lux Reagent
Reagent Kit of Resolving Solution, Diluent and Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
Synonyme(s) :
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit for mPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Produits recommandés
product name
mPAGE® Lux Bis-Tris Reagent Kit,
Durée de conservation
12 mo.
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 kit (~75 gels)
Fabricant/nom de marque
Millipore
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Composants
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Compatibilité
- mPAGE® Lux Curing Station
- mPAGE® Lux Masked Short Plates
- mPAGE® Lux Mixing Tubes
- mPAGE® Combs
- mPAGE® Mini Spacer Plates
- mPAGE® Mini Gel Tank
- mPAGE® Mini Wet Transfer System
Description de la cible
- mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution
- mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent
- mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Articles
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Découvrez le système de coulage de gels mPAGE® Lux pour des gels de SDS-PAGE prêts à l'emploi en 3 minutes. Des gels SDS-PAGE fraîchement préparés, prêts lorsque vous en avez besoin.