SLM-021
EmbryoMax® DMEM (1X), liquid, With 4,500mg/L Glucose, without L-Glutamine and Sodium Pyruvate
The EmbryoMax DMEM with 4,500mg/L Glucose, without L-Glutamine & Sodium Pyruvate is available in a 500 mL format and may be used for routine mouse embryonic stem cell culture applications.
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Specialty Media
EmbryoMax®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.