Documents
A6964
Sigma-Aldrich
Accutase® solution
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell detachment solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
400-600 units/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Impuretés
≤1 EU/mL endotoxin
pH
6.8-7.8
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
La solution Accutase® (dans du tampon phosphate salin de Dulbecco [DPBS] sans Ca++ ou Mg++) contient des enzymes protéolytiques et collagénolytiques pour détacher les cellules. Elle s'utilise en routine pour dissocier les cellules des surfaces de culture tissulaire standards en plastique et des surfaces recouvertes d'un revêtement d'adhérence. La solution Accutase est préférée à la trypsine lorsqu'il s'agit de détacher les cellules des récipients de culture car elle endommage moins les cellules durant le processus. La solution Accutase est donc souvent employée pour traiter les cellules sensibles ou pour analyser les marqueurs de surface.
Application
La solution Accutase® a été utilisée pour la dissociation ou la digestion de cellules non adhérentes formant des agrégats en culture, comme les cellules de tumeurs cérébrales, les cellules souches pluripotentes induites (CSPi) et les cellules de glioblastome pour former une suspension de cellules individuelles.
Ce produit peut être utilisé pour préparer des suspensions de cellules individuelles en vue d'un séquençage.
Efficace pour détacher les fibroblastes primaires, les cellules endothéliales, les neurones, les lignées cellulaires tumorales et les cellules d′insectes. Sa performance est exceptionnelle pour détacher les cellules en vue de l′analyse de marqueurs de surface, d′essais de croissance virale et de cytométrie en flux, ainsi que la mise à échelle en bioréacteurs. Ne contient aucun produit d′origine bactérienne ou de mammifères.
Caractéristiques et avantages
Liquide prêt à l′emploi consistant en un mélange breveté d′enzymes protéolytiques et collagénolytiques pour dissocier les cellules de surfaces de culture standard en plastique ou à revêtement adhésif.
Variante de formule
Préparé dans tampon phosphate salin de Dulbecco (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO4, 8 g/l NaCl, et 1,15 g/l Na2HPO4) contenant 0,5 mM EDTA•4Na et 3 mg/l de de rouge de phénol. Consulter la fiche technique du produit sur Internet pour des informations relatives à l′utilisation du produit.
Notes préparatoires
Ce produit ne contient pas de rouge de phénol. Il est expédié sur glace carbonique et une accumulation significative de CO2 dans l′emballage est possible. Ce CO2 peut pénétrer dans la solution et abaisser légèrement le pH, ce qui produit une couleur jaune-orangée (pH d′environ 6,8) au lieu de rosâtre (pH d′environ 7,8). Si la solution est de couleur jaune-orangée (acide), elle peut être utilisée telle quelle, ou le pH peut être ajusté à l′aide d′hydroxyde de sodium.
Informations légales
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ruchi Bajpai et al.
Molecular reproduction and development, 75(5), 818-827 (2007-12-25)
Human embryonic stem cells (hESCs) hold great promise for cell-based therapies and drug screening applications. However, growing and processing large quantities of undifferentiated hESCs is a challenging task. Conventionally, hESCs are passaged as clusters, which can limit their growth efficiency
Recent Zika virus isolates induce premature differentiation of neural progenitors in human brain organoids
Gabriel E, et al.
Cell Stem Cell, 20(3), 397-406 (2017)
Autophagy pathways in glioblastoma
Jiang H, et al.
Methods in Enzymology, 453, 273-286 (2009)
Frank-Peter Wachs et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 83(7), 949-962 (2003-07-16)
Neural stem cells (NSCs) from the adult central nervous system are currently being investigated for their potential use in autologous cell replacement strategies. High expansion rates of NSCs in culture are crucial for the generation of a sufficient amount of
Yanting Xue et al.
Stem cell research, 24, 151-154 (2017-10-17)
Human MSX1 gene is mapped to chromosome 4 and encodes a 303aa homeobox protein MSX1. MSX1 expression appears during early tooth development of vertebrate embryogenesis. Mutations in this protein are related to human tooth anomalie, cleft lip and palate and
Articles
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Afficher tout
Protocoles
Mesenchymal Stem Cells and Media enable in vitro expansion and differentiation, vital for various tissue sources.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Contenu apparenté
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com