Documents
PPHG04700
Millipore
Filtre membrane en polypropylène
0.2 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonyme(s) :
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Code UNSPSC :
41104921
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1 h at 90 °C
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
210 μm ± 50 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Point de bulle
>15 psi, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres Millipore en polypropylène sont constitués à 100 % de polypropylène vierge. En tant que matériau membranaire, le polypropylène garantit un faible taux d'extractibles, une grande stabilité thermique, des débits de liquide relativement élevés et une large compatibilité chimique pour la filtration de phases mobiles et la filtration classique de solvants aqueux et organiques/agressifs, la clarification et la préfiltration.
Application
  • Clarification de solutions aqueuses et organiques
  • Filtration classique
  • Filtration de phases mobiles HPLC/LC-MS
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration d'échantillons de PFAS
Caractéristiques et avantages
  • Faible taux d'extractibles
  • Grande stabilité thermique
  • Large compatibilité chimique
  • Débits de liquide élevés
Articles
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Afficher tout