PPHH04700
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 47 mm, hydrophilic, polypropylene
Synonyme(s) :
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1 h at 90 °C
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
190 μm ± 50 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>40 % porosity
Point de bulle
>9.0 psi, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Clarification of aqueous and organic solutions
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- PFAS Sample filtration
Caractéristiques et avantages
- Low extractables
- Broad thermal stability;
- Broad chemical compatibility
- Fast liquid flow rates
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.