XX1012500
Kit de support de filtration de microanalyse en verre, Millipore
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
Synonyme(s) :
Glass filter holder, Millipore filter assembly
397,00 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
About This Item
397,00 €
Date d'expédition estimée le13 février 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
15.2 cm (6 in.)
Diamètre
2.5 cm (0.98 in.)
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
2.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
15 mL
Raccords
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Support de membrane de 25 mm en verre fritté, entonnoir de 15 ml
Le support de filtration de microanalyse en verre de Millipore est conçu pour la filtration sous vide d′échantillons liquides de faible volume afin d′analyser la contamination particulaire ou biologique.
Ce kit est composé des éléments suivants :
(Numéro et description de l′article)
XX1012514 - Entonnoir en verre borosilicaté Millipore, 15 ml, 25 mm, avec bouchon en verre rôdé
XX1012503 - Pinces à ressort Millipore, 25 mm, aluminium
XX1012502 - Base et bouchons de verre Millipore, 25 mm, support en verre fritté
ALIGNED25 - Guide d′alignement Millipore, 25 mm, boîte de 5
Caractéristiques et avantages :
• Des lignes de graduations indiquent clairement le volume des échantillons
•Les supports de filtres sont disponibles en verre fritté ou en acier inoxydable
Applications :
Analyse de la contamination (non adapté pour une utilisation avec des préfiltres épais ou des liquides inflammables)
Principe