Documents
XX1019022
Millipore
Support filtre tout Pyrex Millipore (kit)
90 mm, Glass frit membrane support, 1L Funnel
Synonyme(s) :
Glass Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
tubulated borosilicate glass cap
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diam. du filtre
90 mm
Surface de filtration
45.5 cm2
Capacité de l'entonnoir
1 L
Raccords
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with All-Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Supports filtres tout Pyrex Millipore (kit)
Support de membrane en verre fritté de 90 mm, entonnoir de 1 l
Le support filtre tout Pyrex Millipore a été conçu pour la filtration de liquides aqueux et organiques ou corrosifs pour l'analyse de la contamination particulaire. Il peut également être utilisé pour la préparation de solvants pour HPLC. La prise de vide fait partie intégrante de la base du support filtre et du bouchon de fiole, au-dessus du niveau de sortie du filtrat. Cette conception permet d'éviter le passage involontaire du filtrat dans la ligne de vide. Elle permet en outre de transvaser facilement le filtrat (par exemple, le solvant pour HPLC) depuis la fiole réceptrice.
Ce kit est composé des éléments suivants :
(Référence et description de l'article)
XX1019000 - Entonnoir en verre borosilicaté Millipore, 1 l, 90 mm, avec bouchon en verre rôdé
XX1019003 - Pince à ressort Millipore, 90 mm, aluminium
XX1519002 - Base et bouchon en verre Millipore, 90 mm, support en verre fritté
Caractéristiques et avantages :
• Structure tout Pyrex présentant une large compatibilité chimique
• Parties en contact avec le liquide en verre borosilicaté, surfaces d'étanchéité en verre rodé
• Prise de vide intégrée au bouchon de fiole, facilitant le transvasement du filtrat
Applications :
Analyse de la contamination particulaire, filtration des solvants de HPLC, filtration et clarification classiques
Principe
Filtration sous vide
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Afficher tout