Principaux documents
HAWP04700
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.45 μm pore size
79 % porosity
Matériaux:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques:
hydrophilic
Diam. du filtre:
47 mm
Épaisseur:
150 μm
Stérilité:
non-sterile
Conditionnement:
pkg of 100 discs
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
in accordance with ASTM® D4807,D4898
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 100 discs
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d′agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l′eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore standard.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent convenant aux applications de suivi biologique et environnemental
- Disponible dans différentes dimensions de pore, de couleur blanche ou noire, avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec les méthodes de stérilisation à l′oxyde d'éthylène, aux rayonnements gamme et par autoclave
Application
  • Clarification de solutions aqueuses
  • Élimination des particules
  • Analyse des particules
  • Analyses microbiologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 µm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 µm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Bingxu Nan et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113865-113865 (2020-01-01)
Compared to marine microplastics research, few studies have bio-monitored microplastics in inland waters. It is also important to understand the microplastics' uptake and their potential risks to freshwater species. The Australian glass shrimp Paratya australiensis (Family: Atyidae) is commonly found
Anton Taboada-Santos et al.
Water research, 169, 115258-115258 (2019-11-12)
Novel wastewater treatment plants (WWTPs) are designed to be more energy efficient than conventional plants. One approach to becoming more energy efficient is the pre-concentration of organic carbon through chemically enhanced primary treatment (CEPT) or high-rate activated sludge (HRAS). This
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate
Contenu apparenté
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.