Principaux documents
SX0004700
Millipore
Support de filtration Swinnex
Swinnex Filter Holder, 47mm
Synonyme(s) :
Polypropylene filter holder
8 PKG
595,00 €
595,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Changer de vue
8 PKG
595,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
595,00 €
Date d'expédition estimée le28 janvier 2025Détails
Matériaux
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Fabricant/nom de marque
Swinnex®
Paramètres
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
5.4 cm
Diamètre
5.8 cm (2.3 in.)
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
13.8 cm2
Diam. du préfiltre
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Sterifil Aseptic System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports de filtration Swinnex vous offrent la possibilité de choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérile, autoclavez vos supports de filtration Swinnex en laissant la membrane en place. Ultrapurifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides contenus dans une seringue ou installez le système en ligne pour filtrer de plus gros volumes.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois dimensions, pour s′adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
SX0001300, support de filtration Swinnex, 13 mm
SX0002500, support de filtration Swinnex, 25 mm
SX0004700, support de filtration Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 13 mm
SX0002501, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 25 mm
XX2702510, grille de support, 25 mm, polypropylène
XX1104715, grille de support, 47 mm, polypropylène
XX1104707, joint torique (5-329) pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 joint torique de base pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK, kit de pièces de rechange pour support de filtration Swinnex de 47 mm
Principe
Pression
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable avec filtre en place
Informations légales
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it necessary to use two different O-rings for the Swinnex 47 (SX0004700)?
    1 answer
    1. Yes, two different o-rings are required for the Swinnex 47 mm filter holder (SX0004700). One is for the inlet, which is a cone-shaped component, and the other is for the base, which has a flat surface to hold the filter.
      The XX1104707 o-ring seals the filter membrane in place and fits in the groove on the top (inlet) part, while the SX0004701 is the base o-ring and goes on the base (outlet).
      Helpful?
  2. What type of syringe is compatible with the SX0004700? Is an adapter required for this syringe?
    1 answer
    1. It is recommended to use luer slip syringe (not luer lok) for the Swinnex 47 SX0004700, as it fits inside the inlet. No additional adapter is required. Additionally, the Swinnex 47 has a ¼ NPTM inlet, which includes the female luer slip interior.
      Here are examples of syringes that are compatible with the Swinnex 47 and their sample holding capacities:
      Z683590-100EA: Polypropylene LUER SLIP syringe, 10 ml, pack of 100
      XX1102012: 20mL Luer slip polypropylene syringe, pack of 12
      XX1105005: 50mL Luer slip polypropylene syringe, pack of 5
      Helpful?
  3. Good day, I see in packaging it states 8pkg - just to be sure, does that mean that the prize is for a package of 8 holders?
    1 answer
    1. Yes, this is a package of 8 Swinnex 47mm Filter Holders.