Key Documents
SX0001300
Millipore
Support de filtration Swinnex
Swinnex Filter Holder, 13mm
Synonyme(s) :
Polypropylene filter holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Niveau de qualité
Agence
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
Fabricant/nom de marque
Swinnex®
Paramètres
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
3.5 cm
Diamètre
1.7 cm
Diam. du filtre
13 mm
Surface de filtration
0.7 cm2
Diam. du préfiltre
10 mm , thick depth prefilter
Dimension de pores
0.1 μm nominal pore size
0.5 μm nominal pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Sterifil Aseptic System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports de filtration Swinnex vous offrent la possibilité de pouvoir choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérile, autoclavez vos supports de filtration Swinnex en laissant la membrane en place. Ultrapurifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides contenus dans une seringue ou installez le système en ligne pour filtrer de plus gros volumes.
Caractéristiques et avantages :
•Disponible en trois dimensions, pour s′adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
SX0001300, support de filtration Swinnex, 13 mm
SX0002500, support de filtration Swinnex, 25 mm
SX0004700, support de filtration Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 13 mm
SX0002501, joints plats en silicone pour support de filtration Swinnex de 25 mm
XX2702510, grille de support, 25 mm, polypropylène
XX1104715, grille de support, 47 mm, polypropylène
XX1104707, joint torique (5-329) pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX0004701 joint torique de base pour support de filtration Swinnex de 47 mm, silicone
SX00047RK, kit de pièces de rechange pour support de filtration Swinnex de 47 mm
Application
Support de filtration Swinnex, 13mm
Principe
Pression
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable avec filtre en place
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Afficher tout