Principaux documents
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Synonyme(s) :
Water
1 L
74,30 €
74,30 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
74,30 €
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Beilstein:
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191602
Numéro de classement CE :
2317912
Nomenclature NACRES :
NA.21
pb:
100 °C (lit.)
74,30 €
Date d'expédition estimée le04 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Eau, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Activité étrangère
DNase, RNase, proteases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Sterile, DEPC-treated H₂O.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Articles
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.