Principaux documents
159220
Sigma-Aldrich
Pyrocarbonate de diéthyle
96% (NT)
Synonyme(s) :
Anhydride éthoxyformique, DEP, DEPC, Dicarbonate de diéthyle, Oxydiformiate de diéthyle
5 G
49,40 €
25 G
92,20 €
100 G
229,00 €
49,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
49,40 €
25 G
92,20 €
100 G
229,00 €
About This Item
Formule linéaire :
O(COOC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Beilstein:
637031
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96% (NT)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carbonate
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Diethyl pyrocarbonate reacts selectively with the single-stranded loops of cruciform structures.[1] The irreversible inactivation of ribonuclease with diethylpyrocarbonate has been studied.[2]
Application
Réactif de modification des résidus His et Tyr des protéines. Indicateur fiable d'altérations structurelles de l'ADN double brin, réagissant avec des bases complètement ou partiellement désempilées.
Diethyl pyrocarbonate was used as:
  • nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues[3]
  • an antimicrobial additive[4]
  • ribonuclease inhibitor[5]
  • histidine residue modifier[6]
  • reagent for conversion of imines to carbamates[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Produit inactivant les RNases en solution à environ 0,1 % (v/v), préservant ainsi l'ARN de toute dégradation.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 48, 3445-3445 (1992)
Heather L Walsh et al.
PloS one, 15(8), e0236104-e0236104 (2020-08-11)
There is an increasing emphasis on effects-based monitoring to document responses associated with exposure to complex mixtures of chemicals, climate change, pathogens, parasites and other environmental stressors in fish populations. For decades aquatic monitoring programs have included the collection of
A mechanism of the irreversible inactivation of bovine pancreatic ribonuclease by diethylpyrocarbonate. A general reaction of diethylpyrocarbonate . A general reaction of diethylpyrocarbonate with proteins.
B Wolf et al.
European journal of biochemistry, 13(3), 519-525 (1970-04-01)
Isolation of plant RNA.
R Hodge
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 28, 37-40 (1994-01-01)
J C Furlong et al.
Nucleic acids research, 14(10), 3995-4007 (1986-05-27)
Diethyl pyrocarbonate reacts with the single-stranded loops of cruciform structures with great selectivity. Adenine bases are carbethoxylated, as a result of which the backbone may be cleaved with piperidine, and the level of chemical modification at each base may be
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility and solution stability of Diethyl pyrocarbonate, DEPC?
    1 answer
    1. DEPC can be solubilized in 95% ethanol, e.g. 1.6 mL in 4 mL ethanol gives a clear, colorless solution. DEPC is soluble in alcohols, esters, ketones and other hydrocarbons, but has limited solubility in water (~0.1%). 6 DEPC hydrolyzes in aqueous solution, to form ethanol and carbon dioxide (CO2). Typically a 0.1% DEPC solution (1 mL of DEPC diluted in water to 1 L) is used to inactivate RNase. The DEPC will not immediately dissolve, as evidenced by the appearance of globules. The mixture should be stirred until the globules disappear. DEPC is sensitive to pH. In phosphate buffer at 25 °C, its half-life is 4 minutes at pH 6, and 9 minutes at pH 7. Hydrolysis is accelerated by Tris buffer,7 where at 25 °C, the half-life of DEPC was reported to be 1.25 minutes at pH 7.5, and 0.37 minutes at pH 8.2. DEPC will decompose in solution when autoclaved. For 0.1% DEPC solutions, autoclaving for 15 minutes per liter should be sufficient.
      DEPC is very sensitive to moisture. As such, DEPC is packaged under argon to help reduce exposure to moisture. If DEPC is exposed to even traces of moisture, some hydrolysis occurs. The resulting CO2 is more soluble in DEPC solutions at 2–8 °C than at room temperature. As the product is brought to room temperature before opening, the DEPC can become supersaturated with respect to any dissolved gas. After opening the bottle for the first time and each time thereafter, layer nitrogen or argon gas over the DEPC and store the closed bottle at 2–8 °C for optimal stability. It may be helpful to store the bottle inside a sealed plastic bag with desiccant, but with the bottle cap slightly loose. If the bag inflates at all, this indicates some degree of decomposition with possible pressure build-up. Once opened, the bottle should not be kept for more than 9 months. DEPC decomposes at 155 °C. DEPC is also sensitive to ammonia, which causes decomposition to urethane.