Principaux documents
3098
Sigma-Aldrich
Nuclease-free Water
10 ML
121,00 €
121,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NB.22
121,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Nuclease Free water. Liquid is RNase and DNase Free.
Nuclease-free Water is essential to preserve the sample integrity for applications such as PCR, cloning, sequencing, or gene editing. DEPC chemical treatment is often used to eliminate the nucleases from solutions as it is an efficient inhibitor of DNase and RNase.
Application
Suitable for use in polymerase chain reaction and other molecular biology techniques.
Conditionnement
5x2 mL
Stockage et stabilité
Store at room temp
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available