Documents
616424
Sigma-Aldrich
Transferrin, Holo, Human Plasma, Low Endotoxin
Synonyme(s) :
Transferrin, Holo, Human Plasma, Low Endotoxin
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
pl 
5.8
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native holotransferrin from human plasma. Transferrin is a major iron binding protein and is found in human plasma or serum at concentrations of 3 mg/ml. Its concentration correlates with the total iron binding capacity of serum and its level is regulated by the availability of iron. It has bacteriostatic and fungistatic activity and is essential for iron utilization by the hemin-synthesizing reticulocytes. Stored in bone marrow as Tf-bound iron. pI: 5.8.
Native holotransferrin from human plasma. Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 150 mM NaCl, 20 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4.
Notes préparatoires
Please refer to the vial label for the pre-lyophilization concentration.
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or add NaN₃ and refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable