Principaux documents
T3309
Sigma-Aldrich
Transferrine human
≥98%
Synonyme(s) :
Sidérophiline, partiellement saturée
100 MG
281,00 €
500 MG
625,00 €
1 G
858,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
281,00 €
500 MG
625,00 €
1 G
858,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Teneur en fer
300-600 ppm
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impuretés
≤1.0 EU/mg endotoxin
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... TF(7018)
Description générale
Transferrin is an 80 kDa serum glycoprotein,[1] which has an half-life of 8 to 10 days.[2] The gene is located on human chromosome 3q22.1.[3] Transferrin is expressed in hepatocytes.[4]
Application
Transferrin has been used:
  • in isolation of epidermal stem cells and cell expansion[5]
  • to study the effect of compound treatment on transferrin uptake[6]
  • for transferrin uptake and confocal imaging[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Transferrin facilitates the transfer of iron to erythron and peripheral tissues.[8] Mutations in this gene is associated with atransferrinemia.[9][10] Transferrin is required for fetal development.[11] It is non immunogenic and transferrin-conjugated drugs inhibits cardiotoxicity and drug resistance.[12]
Transferrin was shown to promote the proliferation of human lymphocytes. This effect is directly proportional to the level of iron present. [13]
Remarque sur l'analyse
Pureté déterminée par électrophorèse sur gel d′agarose.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Non-invasive in vivo imaging of near infrared-labeled transferrin in breast cancer cells and tumors using fluorescence lifetime FRET
Abe K, et al.
PLoS ONE, 8(11), e80269-e80269 (2013)
A Djeha et al.
British journal of haematology, 80(2), 235-241 (1992-02-01)
The effect of different forms of iron and iron-binding proteins on the proliferative response of human lymphocytes to phytohaemagglutinin (PHA) has been studied. Transferrin enhanced proliferation, the effect being proportional to the degree of iron saturation up to 100%, but
Severe hypochromic microcytic anemia in a patient with congenital atransferrinemia
Shamsian BS, et al.
Pediatric Hematology and Oncology, 26(5), 356-362 (2009)
TFRC (transferrin receptor (p90, CD71))
Dorak MT
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)
Nutritional issues in the patient with diabetes and foot ulcers
LITCHFORD MD
Levin and O'Neal's The Diabetic Foot, 199-217 (2008)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long is this product (Transferrin human, T3309) stable upon reconstitution in water?
    1 answer
    1. When filter sterilized, aqueous solutions are expected to be stable at 4 °C for 5-10 days or in aliquots at -20°C for extended periods. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/971/085/t3309pis.pdf
      Helpful?
  2. HOW IS THIS PROTEIN PRODUCED AND WHAT IS THE REST 2% IMPURITY? THANKS!
    1 answer
    1. This product is prepared by an ammonium sulfate precipitation process followed by a heat treatment and ion exchange chromatography purification. The specific details are considered proprietary. There is no treatment or handling during production that would be expected to cause deglycosylation of the protein. The residual impurities have not been identified. This product is tested for endotoxin and iron. Please see the Sample Certificates of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF746107.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.