P3786
Phosphate de potassium dibasic
ACS reagent, ≥98%
Synonyme(s) :
Dipotassium phosphate, Hydrogénophosphate dipotassique, sec.-Phosphate de potassium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Agence
suitable for SM 5210
Pureté
≥98%
Forme
powder
Impuretés
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤1.0% loss on drying, 105°C
pH
8.5-9.6 (25 °C, 5% in solution)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.