71251
Acide acétique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Propriétés organoleptiques
pungent
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?