Principaux documents
89789
Supelco
Dipropylamine acetate salt solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Synonyme(s) :
Acétate de dipropylammonium solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Beilstein:
7937734
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Pour en savoir plus sur le produit 89789, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Description
concentrate
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 25 mL
Concentration
0.5 M in H2O
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves