93645
Dihexylamine acetate acetate salt solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur™
Synonyme(s) :
Dihexylammonium acetate solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Qualité
LiChropur™
Concentration
0.45-0.55 M
0.5 M in H2O
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.350-1.354
Densité
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?