Documents
1.88005
Supelco
CombiTitrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, AQUASTAR®®
Synonyme(s) :
Titrant Solution 5
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
CombiTitrant 5, one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Concentration
5 mg/mL
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003, par exemple). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
La concentration (l'efficacité) des titrants de Karl Fischer diminue avec le temps. Par conséquent, le titre, en tant que facteur de correction qui compense cet effet ainsi que les variations dues à l'équipement, à la manipulation par le personnel et aux conditions du laboratoire, doit être déterminé directement après ouverture d'un nouveau flacon et doit être vérifié à intervalles réguliers.
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Afficher tout