Principaux documents
1.88035
Supelco
Buffer solution for strong acids
for Karl Fischer Titration Aquastar®
Synonyme(s) :
Buffer solution for strong acids for Karl Fischer titration
500 ML
66,70 €
66,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 ML
66,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
66,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C (Methanol)
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) Methanol)
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
6.8 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 9.7 °C (Methanol)
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (H₂O): ≤ 200 ppm
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - Methanol
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - Methanol
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid