Documents
1.88002
Supelco
CombiTitrant 2
Synonyme(s) :
carl fischer
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
Gamme de produits
Aquastar®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
36 mo. (from manufacture date)
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Couleur
red-brown
Format
single component solution
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Application
AQUASTAR®
L'article réf. 1.88002.1038 est conditionné dans un flacon en verre revêtu de polyéthylène 38/430
L'article réf. 1.88002.1045 est conditionné dans un flacon en verre revêtu de polyéthylène GL45
L'article réf. 1.88002.2538 est conditionné dans un flacon en verre revêtu de polyéthylène 38/430
L'article réf. 1.88002.2545 est conditionné dans un flacon en verre revêtu de polyéthylène GL45
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
Date de péremption 36 mois à compter de la date de fabrication Couleur Rouge-brun Masse volumique à 20 °C 1,090 à 1,110 g/cm3 Forme Liquide Titre (milligrammes d'eau par millilitre) 2,0 min.
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Afficher tout