Principaux documents
1.09257
Supelco
CombiCoulomat Fritless
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Synonyme(s) :
Fritless Karl Fischer Reagent
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
Matériaux
diaphragm (No)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Test d'application : test réussi
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.
Afficher tout