Documents
1.88008
Supelco
CombiSolvent
methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Synonyme(s) :
Solvent Combination
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Sodium methylate
Summary application report for analysis of moisture in Sodium tert-butoxide.
Afficher tout