Documents
1.88015
Supelco
Solvant
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents, AQUASTAR®®
Synonyme(s) :
Karl Fischer Solvent: Karl Fischer two component solvent
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Solvant, solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Température de transition
flash point 11 °C (Methanol)
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Test d′application : test réussi
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup - Methanol
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup - Methanol
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Afficher tout