Documents
1.88021
Supelco
CombiSolvent Fats
Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquastar®
Synonyme(s) :
Karl Fischer Solvent for fats; Karl Fischer one component solvent for fats
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 ( in H2O)
Température de transition
flash point 9 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel