Principaux documents
1.06246
Supelco
1-Naphtholphthalein
pH indicator
Synonyme(s) :
1-Naphtholphthalein
1 G
366,00 €
5 G
417,00 €
100 G
3 660,00 €
366,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
366,00 €
5 G
417,00 €
100 G
3 660,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
209-875-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
366,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
1-Naphtholphthalein, indicator
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
Pf
253-255 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1C(c6c(cccc6)C1=O)(c4c5c(c(cc4)O)cccc5)c2c3c(c(cc2)O)cccc3
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
Clé InChI
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 7.1 - pH 8.3pinkbrownish - blue
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 7.1; calc. on anhydrous substance): 100 - 180
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; buffer pH 8.3; calc. on anhydrous substance): 360 - 520
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable