Principaux documents
1.59712
Supelco
Acide méthoxyphénylacétique
Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide méthoxyphénylacétique
10 G
161,00 €
161,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
161,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
230-300-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
161,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
70 °C (External MSDS)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O(C(c1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : conforme
Apparence : Poudre cristalline ou cristaux blancs ou blanc cassé.
Point de fusion : 68 - 72 °C
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3