M2876
(±)-α-Methoxyphenylacetic acid
crystalline
Synonyme(s) :
O-Methyl-DL-mandelic acid, MOPA
74,90 €
About This Item
74,90 €
Produits recommandés
Essai
≥99.0%
Forme
crystalline
pb
165 °C ((lit.))
165 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
69-71 °C (lit.)
69-71 °C
Chaîne SMILES
COC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
[1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)]
1S/C9H10O3/c1-12-8(9(10)11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
[DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N]
DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- N
- -(Cyclohexylmethyl)-2-methoxy-2-phenylethylamine by reacting with cyclohexylmethylamine in the presence of EDCI/HOBt/Et3N.
- 4-(methoxyphenylmethyl)-2-methylpyridine by reacting with 2-methyl-4-pyridinecarbonitrile via decarboxylative arylation reaction in the presence of a photocatalyst.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3