Documents
1.03776
Supelco
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Alum iron, Ferric ammonium sulfate, Iron alum, Iron(III) ammonium sulfate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-382-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-102.0% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
39-41 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.001%
Fe2+: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mn: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Liaison
Replaces: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable