M19201
4-Methoxyphenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Homoanisic acid
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Point d'ébullition
140 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
84-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- To prepare methyl 4-methoxyphenylacetate by esterification with dimethyl carbonate using mesoporous sulfated zirconia catalyst.
- As a ligand to synthesize pharmacologically important dinuclear gallium(III) and phenyltin(IV) carboxylate metal complexes.
- As a reactant to synthesize hydroxylated (E)-stilbenes by reacting with substituted benzaldehydes via Perkin reaction.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
379.4 °F
Point d'éclair (°C)
193 °C