Principaux documents
180653
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
98%
Synonyme(s) :
(o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxybenzeneacetic acid, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid, o-Methoxybenzeneacetic acid
5 G
31,10 €
25 G
45,10 €
31,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
31,10 €
25 G
45,10 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Beilstein:
2047573
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
122-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The cytotoxic potential of 2-methoxyphenylacetic acid was studied[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
117 °C - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]