Documents
1.00456
Supelco
Nitric acid
65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Synonyme(s) :
Acide nitrique solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide nitrique (65 %), for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥65.0% (alkalimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Bi (Bismuth)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zn (Zinc)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Ca (Calcium)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Chloride (Cl)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.200 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
Résidus de calcination
≤3 ppm (as SO4)
Couleur
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
Point d'ébullition
121 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Comparison of essential and toxic elements in esophagus, lung, mouth and urinary bladder male cancer patients with related to controls.: The research utilized 65% nitric acid in the sample digestion process for the determination of trace elements in cancer patient tissues using atomic absorption spectrometry (Kazi et al., 2015).
  • Interaction between carcinogenic and anti-carcinogenic trace elements in the scalp hair samples of different types of Pakistani female cancer patients.: This study employed 65% nitric acid for the digestion of scalp hair samples, analyzing trace elements through atomic absorption spectrometry (Wadhwa et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 65,0 %
Identité : test réussi
Aspect : test réussi
Couleur (Hazen) : ≤ 10 Hazen
Densité (d 20/20) : 1,384 - 1,416
Chlorures (Cl) : ≤ 0,2 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,2 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,5 ppm
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,2 ppm
Ag (Argent) : ≤ 0,010 ppm
Al (aluminium) : ≤ 0,050 ppm
As (arsenic) : ≤ 0,010 ppm
Au (Or) : ≤ 0,050 ppm
Ba (baryum) : ≤ 0,010 ppm
Be (Béryllium) : ≤ 0,010 ppm
Bi (Bismuth) : ≤ 0,020 ppm
Ca (calcium) : ≤ 0,100 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt) : ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrome) : ≤ 0,020 ppm
Cu (Cuivre) : ≤ 0,010 ppm
Fe (fer) : ≤ 0,100 ppm
Ga (Gallium) : ≤ 0,050 ppm
Ge (Germanium) : ≤ 0,020 ppm
In (Indium) : ≤ 0,020 ppm
K (Potassium) : ≤ 0,100 ppm
Li (lithium) : ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnésium) : ≤ 0,050 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 0,010 ppm
Mo (Molybdène) : ≤ 0,010 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,200 ppm
Ni (nickel)* : ≤ 0,020 ppm
Pb (plomb) : ≤ 0,010 ppm
Pt (Platine) : ≤ 0,100 ppm
Sr (strontium) : ≤ 0,010 ppm
Ti (Titane) : ≤ 0,020 ppm
Tl (thallium) : ≤ 0,020 ppm
V (Vanadium) : ≤ 0,010 ppm
Zn (zinc) : ≤ 0,020 ppm
Zr (Zirconium) : ≤ 0,020 ppm
Résidus après combustion (sous forme de SO₄) : ≤ 3 ppm
Date d'expiration : voir l'étiquette du produit
Réactif ISO
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Test du fer Spectroquant® - Une alternative à l'ICP ou la SAA pertinente pour le dosage du fer dans l'eau potable, les eaux minérales, les eaux souterraines et l'eau de source.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocoles
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Afficher tout
Contenu apparenté
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.