Documents
1.14291
Supelco
Acétonitrile
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Numéro Beilstein :
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-835-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Acétonitrile, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Qualité
HPLC grade
isocratic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤4.0 mg/L
Transmittance
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avec leur haute transmittance UV, leur faible teneur en particules, leur acidité/alcalinité réduite et leur petit résidu après évaporation, les solvants LiChrosolv® sont la solution idéale pour la reproductibilité de vos séparations. Étant donné qu'en HPLC analytique, les séparations sont habituellement réalisées en conditions de gradient, l'utilisation de solvants de qualité "gradient" ou "isocratique" convient tout à fait. Cela vous permet de minimiser l'effet de gradient du solvant utilisé.
Application
L'acétonitrile est utilisé comme solvant :
  • en phase mobile en chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC).
  • en HPLC en phase inverse en mode isocratique pour mesurer des colorants Sudan dans les produits alimentaires contenant du piment et du curry.
Caractéristiques et avantages
  • produit microfiltré sur un filtre de 0,2 µm
  • haute résolution, haute sensibilité et séparation des pics optimisée
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,8 %
Identité (IR) : conforme
Résidus d'évaporation : ≤ 4,0 mg/l
Eau : ≤ 0,05 %
Acidité : ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 meq/g
Transmission (à 195 nm) : ≥ 70 %
Transmission (à 200 nm) : ≥ 90 %
Transmission (à partir de 240 nm) : ≥ 98 %
Filtré sur un filtre de 0,2 µm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Determination of methylparaben, propylparaben, triamcinolone acetonide and its degradation product in a topical cream by RP-HPLC.
L Matysova et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 440-443 (2003)
Development of a fast analytical method for the determination of Sudan dyes in chili-and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography- photodiode array detection.
Vanessa C et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 639-644 (2006)
Articles
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Afficher tout
Protocoles
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.