Principaux documents
1.06011
Supelco
Méthanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
1 L
48,50 €
2.5 L
99,90 €
4 L
161,00 €
48,50 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
48,50 €
2.5 L
99,90 €
4 L
161,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
Essai:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
pb:
64.7 °C (lit.)
Pression de vapeur:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
48,50 €
Date d'expédition estimée le19 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Méthanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosité cinématique
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv ECD and FID are specially developed for gas chromatography in combination with the ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Methanol is used as a:
  • Solvent for preparing samples for GC/MS analysis of pyrolysis oil.[1]
  • Component of the solvent mixture used to extract oil samples.[2]
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Effects of repeated heating on fatty acid composition of plant-based cooking oils
Szabo Z, et al.
Food, 192, 11(2)-11(2) (2022)
Flash pyrolysis of heavy metal contaminated hardwoods from phytoremediation: Characterisation of biomass, pyrolysis oil and char/ash fraction
Stals M, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 89(1), 22-29 (2010)