Principaux documents
766984
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO213CH213CH3
Poids moléculaire :
92.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](O[13CH2][13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup