Principaux documents
M-200
Supelco
Methoxyacetyl fentanyl hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H28N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.93
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Methoxyacetyl fentanyl is a designer drug and fentanyl analog that has been associated with numerous overdose deaths around the world. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for methoxyacetyl fentanyl LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications. This certified solution standard is DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kousuke Tamura et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 68(11), 1049-1054 (2020-11-03)
To accelerate drug development, the pharmaceutical industry is working to shorten and improve studies on stability. The Accelerated Stability Assessment Program (ASAP) incorporating the humidity-corrected Arrhenius equation as an accelerated methodology has been proposed for both drug substances and drug
Alexander Höttler et al.
Frontiers in immunology, 12, 700438-700438 (2021-07-30)
Reactivation of Human Cytomegalovirus (HCMV) and Human Adenovirus (HAdV) in immunocompromised patients following stem cell transplantation (SCT) or solid organ transplantation (SOT) is associated with high morbidity and mortality. The adoptive transfer of virus-specific CD8+ and CD4+ T cells has