Principaux documents
N-031
Supelco
Norfentanyl oxalate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20N2O · C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit N-031 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
OLFNESLXXQCODF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Norfentanyl is a major urinary metabolite of fentanyl, a potent synthetic analgesic sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®. This Certified Spiking Solution® is suitable for numerous GC/MS or LC/MS testing applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing and pain prescription monitoring.
Informations légales
Actiq is a registered trademark of Anesta Corp.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Duragesic is a registered trademark of Johnson & Johnson
Fentora is a registered trademark of Cima Labs, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
A K Valaer et al.
Journal of chromatographic science, 35(10), 461-466 (1997-10-23)
A sensitive, specific urinary assay for fentanyl, sufentanil, and alfentanil based on their N-dealkylated metabolites is described. Norfentanyl, norsufentanil-noralfentanil, and 2H5-norfentanyl are synthesized and characterized by standard analytical techniques. Derivatization of these secondary amines to yield the pentafluorobenzamides produces stable
D E Feierman et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 24(9), 932-939 (1996-09-01)
The microsomal metabolism of fentanyl, a synthetic opioid commonly used in anesthesia, was investigated in human liver. Incubation of fentanyl with human hepatic microsomes fortified with NADPH resulted in the formation of a single major metabolite, namely norfentanyl, as determined
Henry J Carson et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 12(3), 157-159 (2010-04-07)
We recently encountered a subject who died from an uncommon misuse of a fentanyl transdermal patch, chewing, followed by complications of aspiration of the patch. We report this case to alert medical examiners to the troubling trend of increased fentanyl
Vera Coopman et al.
Forensic science international, 169(2-3), 223-227 (2006-05-03)
Fentanyl is a potent synthetic narcotic analgesic administered in the form of a transdermal patch for the management of chronic pain. A 78-year-old woman with a history of cancer was found dead in bed. She was lying on her back.
Ming Jin et al.
Journal of analytical toxicology, 29(7), 590-598 (2006-01-20)
Pharmacogenomics, the study on genetic contributions to drug action may help in certifying fentanyl toxicity. Fentanyl is used clinically as an adjunct to surgical anesthesia and for chronic pain management. Its toxicity may be partially due to cytochrome P450 (CYP)
Questions
  1. I'm interested in Fentanyl abuse test using urine specimen. Would this product work as positive control for this diagnostic test?
    1 answer
    1. Norfentanyl is a major urinary metabolite of fentanyl, a potent synthetic analgesic sold under various trade names including Sublimaze, Duragesic®, Actiq®, and Fentora®. Therefore, this Certified Spiking Solution is suitable for testing applications from clinical toxicology and forensic analysis to urine drug testing. So it can be used as a positive control for urinal drug testing.